Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada IPP con refrigeración Peltier, 53 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C
Marca:  Memmert™ IPP55
4237.14 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25042" para aplicar la oferta.
Código de producto. 13432089
  • 5000.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Escala de temperatura de 0 °C a 70 °C
  • 5 tamaños de modelo (de 32 a 749 litros de volumen)
  • variantes de 2 modelos: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Puertas dobles estándar para todos los modelos: Prevención de contaminación y caídas de temperatura, y al mismo tiempo una visión óptima de la carga sensible a través de puertas de vidrio interiores de área amplia
  • Los ventiladores integrados en los elementos Peltier garantizan una rápida transferencia de energía y distribución óptima de la temperatura
Servicio Técnico
Tres años
Especificaciones
Especificaciones
CE
Acero inoxidable
De 0 °C a 70 °C
Pantalla única TFT en color de alta definición
2
330 x 400 x 400 mm
400 mm
400 mm
72 kg
115/230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
53 l
Tipo alemán
Incubadora refrigerada
Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
0,1 °C
585 mm
787 mm
330 mm
51 kg
115/230 V
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Memmert™ Incubadora refrigerada IPP con refrigeración Peltier, 53 l, acero inoxidable > Capacidad: 53 l; 4 estantes; 1 rejilla