Learn More
Memmert™ Incubadora refrigerada IPP con refrigeración Peltier y TwinDisplay, 32 l, acero inoxidable
Escala de temperatura: De 0 °C a 70 °C
Marca:  Memmert™ IPP30PLUS
Detalles adicionales : Peso : 42.00000kg
Código de producto. 13414079
  • 4545.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Escala de temperatura de 0 °C a 70 °C
  • 5 tamaños de modelo (de 32 a 749 litros de volumen)
  • variantes de 2 modelos: SingleDISPLAY y TwinDISPLAY
  • Puertas dobles estándar para todos los modelos: Prevención de contaminación y caídas de temperatura, y al mismo tiempo una visión óptima de la carga sensible a través de puertas de vidrio interiores de área amplia
  • Los ventiladores integrados en los elementos Peltier garantizan una rápida transferencia de energía y distribución óptima de la temperatura
Servicio Técnico
Tres años
Especificaciones
Especificaciones
CE
Acero inoxidable
Tipo alemán
De 0 °C a 70 °C
TwinDisplay TFT en color de alta definición
2
250 x 400 x 320 mm
400 mm
320 mm
58 kg
115/230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
32 l
Acero inoxidable
< 70%
Incubadora refrigerada
Certificado de calibración de obras para 10 °C y 37 °C
0,1 °C
585 mm
707 mm
250 mm
42 kg
115/230 V
Certificados
Ver productos accesorios