Learn More
Thermo Scientific™ Fosforamidita iPrPAC dG
iPrPAC dG es una fosforamidita que contiene 5' DMT y la nucleósido desoxiguanosina (dG) con protección de base isopropilfenoxiacetilo (iPrPAC), para su uso en síntesis de oligonucleótidos.
Marca: Thermo Scientific™ 27-1726-06
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Description
- IPrPAC-dG CEP es una fosforamidita que contiene 5' DMT y la nucleósido desoxiguanosina (dG) con protección de base de isopropilfenoxiacetilo (iPrPAC), para su uso en síntesis de oligonucleótidos.
- Los monómeros UltraMILD fenoxiacetil (PAC)-dA, acetil (Ac)-dC e isopropil-fenoxiacético (iPr-PAC)-dG se desarrollaron para aliviar el problema de que los modificadores y las etiquetas no soportan la exposición prolongada a condiciones de desprotección fuertemente alcalinas.
- Se puede conseguir la disociación y la desprotección en 4 horas a temperatura ambiente con 0,05 M de carbonato de potasio en metanol.
- El marcado «Grado estándar» indica un nivel básico de pureza verificado con métodos analíticos, y que ha demostrado ser adecuado para la mayoría de los requisitos de síntesis de oligo.
- Características:
- Nombre químico completo:Fosforamidita de 5'-O-(4,4'-dimetoxitril)-N2-isopropilfenoxiacetil-2'-desoxiguanosina-3'-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropilo)]
- Fórmula molecular:C51H60N7O9P
- Base: dG
- Protección básica: iPrPAC
- Peso de la fórmula:946,05 g/mol
- Número de CAS:150065-82-0
- Pureza de HPLC:≥98,0 %
- Pureza de RMN de 31P:≥98,0 %
Spécification
Fosforamidita de 5′-O-(4,4′-dimetoxitril)-N2-isopropilfenoxiacetil-2′-desoxiguanosina-3′-O-[(2-cianoetil)-(N,N-diisopropilo)] | |
946,05 g/mol | |
≥98,0% | |
10 g |