Learn More
Memmert™ Documento para realizar las pruebas IQ/OQ
Para un valor de temperatura y humedad a elegir libremente, incluida la medición de la distribución de la temperatura en Memmert conforme a la norma DIN 12880:2007-05
Marca: Memmert™ HPP410ecoD00136
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- 27 puntos de medición (tamaños 110 - 1060, 2200)
- 26 puntos de medición (tamaño 1400)
- Lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
HPP410eco | |
Documento IQ/OQ con datos de prueba de trabajos específicos de dispositivo |