Learn More
Memmert™ Documento IQ/OQ con datos de prueba para UF1060plus
Tienda Memmert Productos
Click to view available options
:
Para su uso con: UF1060plus
Descripción
- Incluye una encuesta de distribución de temperatura con 9 puntos de medición de temperatura (tamaño 30) y 27 puntos de medición (tamaños 55 a 1060) según DIN 12880:2007-05 (otros valores de temperatura a demanda)
- Lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Estufa UF1060plus |
| Tipo de producto | Documento IQ/OQ |
| Incluye | Datos de prueba |