Learn More
Grant Instruments™ Documentación IQ/OQ
Ofrece al usuario de los equipos una mayor comparabilidad y verificación con sus instrumentos. La documentación IQ/OQ de Grant Instruments™ simplifica los procedimientos de instalación y mantenimiento, reduce los errores comunes del usuario y crea un registro claro del rendimiento de un instrumento a lo largo de su vida útil.
238.50€ - 705.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15271186
|
Grant Instruments™
IQOQ QBH |
Todos los modelos de termobloque QBH |
705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15221196
|
Grant Instruments™
IQOQ SAP |
Baños no agitados JBA y SBB |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15211186
|
Grant Instruments™
IQOQ BTD |
Todos los modelos de termobloque Grant BTD |
248.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15291196
|
Grant Instruments™
IQOQ XUB |
Todos los baños de ultrasonidos digitales Grant XUB |
705.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15261186
|
Grant Instruments™
IQOQ QBD |
Todos los modelos de termobloque QBD |
705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15231186
|
Grant Instruments™
IQOQ JBN JBA |
Baños JBN/JBA |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15241196
|
Grant Instruments™
IQOQ SBB AQUA PLUS |
Todos los modelos SBB Aqua Plus |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15281196
|
Grant Instruments™
IQOQ TX150 |
Baño termostático/de circulación agitado Grant TX150 |
705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15201206
|
Grant Instruments™
IQOQ XUBA |
Todos los baños de ultrasonidos analógicos Grant XUBA |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15122615
|
Grant Instruments™
IQOQ T100 |
Baño termostático/de circulación agitado Grant T100 |
562.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15142615
|
Grant Instruments™
IQOQ TC120 |
Baño termostático/de circulación agitado Grant TC120 |
705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15162615
|
Grant Instruments™
IQOQ TXF200 |
Baño termostático/de circulación agitado Grant TXF200 |
705.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15410484
|
Grant Instruments™
IQOQ CVP-2 |
Centrífuga de placas para PCR Grant CVP-2 |
464.28€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15440484
|
Grant Instruments™
IQOQ PHMP-100 |
Termoagitador para microplacas Grant PHMP-100 |
238.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15480474
|
Grant Instruments™
IQOQ TS-DW |
Termoagitador con placa de pocillos profundos Grant TS-DW |
238.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15182615
|
Grant Instruments™
IQOQ CXG |
Baño termostático / de circulación agitado CXG |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15251196
|
Grant Instruments™
IQOQ SUB AQUA PLUS |
All SUB Aqua Plus Models |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15211196
|
Grant Instruments™
IQOQ R4 |
Baños de circulación/refrigerados Grant R4 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15102625
|
Grant Instruments™
IQOQ CS200G |
Baño termostático/de circulación agitado CS200G |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Beschreibung
- Cualificación de la instalación (IQ): el instrumento se ha entregado e instalado de acuerdo con los requisitos del fabricante
- Cualificación operativa (OQ): el instrumento funciona de acuerdo con su especificación
- Cada conjunto de documentación IQ/OQ es específico para cada equipo con número de serie individual y se proporciona en un formato de anillo fácil de usar.
- Se recomienda adquirir la documentación IQ/OQ en el momento de pedir el equipo de Grant Scientific.