Learn More
IRAK4 Antibody (2H9), Novus Biologicals™
Código de producto. 18609215 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
18609215 0.025 mL 0.03 ml
18165949 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18609215
Marca: Novus Biologicals NBP2375750.025ml
Mouse Monoclonal Antibody
IRAK4 Monoclonal specifically detects IRAK4 in Human, Mouse, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IRAK4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2H9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación Ascites with 0.03% Sodium Azide
Alias de gen EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, interleukin-1 receptor-associated kinase 4, IPD1, IRAK-4, NY-REN-64, REN64, Renal carcinoma antigen NY-REN-64
Símbolos de los genes IRAK4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human IRAK4 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 52 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51135
Especies diana Human, Mouse, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only