missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ IRAK4 Recombinant Protein

Human IRAK4 full-length ORF ( AAH13316.1, 1 a.a. - 460 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal

Marca:  Abnova™ H00051135-P01.25ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16169682

  • 521.00€ / 25 microgramos

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

This gene encodes a kinase that activates NF-kappaB in both the Toll-like receptor (TLR) and T-cell receptor (TCR) signaling pathways. The protein is essential for most innate immune responses. Mutations in this gene result in IRAK4 deficiency and recurrent invasive pneumococcal disease. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (supplied by RefSeq)

  • Molecular weight: 76.34kDa
  • Preparation method: in vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the elution buffer
  • Quality Control Testing: 12.5% SDS-PAGE stained with Coomassie Blue
  • Best use within three months from the date of receipt of this protein

    ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Especificaciones

Especificaciones

AAH13316.1
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
76.3
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 μg
MNKPITPSTYVRCLNVGLIRKLSDFIDPQEGWKKLAVAIKKPSGDDRYNQFHIRRFEALLQTGKSPTSELLFDWGTTNCTVGDLVDLLIQNEFFAPASLLLPDAVPKTANTLPSKEAITVQQKQMPFCDKDRTLMTPVQNLEQSYMPPDSSSPENKSLEVSDTRFHSFSFYELKNVTNNFDERPISVGGNKMGEGGFGVVYKGYVNNTTVAVKKPAAMVDITTEELKQQFDQEIKVMAKCQHENLVELLGFSSDGDDLCLVYVYMPNGSLLDRLSCLDGTPPLSWHMRCKIAQGAANGINFLHENHHIHRDIKSANILLDEAFTAKISDFGLARASEKFAQTVMTSRIVGTTAYMAPEALRGEITPKSDIYSFGVVLLEIITGLPAVDEHREPQLLLDIKEEIEDEEKTIEDYIDKKMNDADSTSVEAMYSVASQCLHEKKNKRPDIKKVQQLLQEMTAS
IPD1/NY-REN-64/REN64
IRAK4
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Kinase Assay, Western Blot
51135
IRAK4 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IRAK4
Human
Recombinant
Solution
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.