Learn More
Cloruro de iridio(III) hidrato, cristalino negro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11391648
Cloruro de iridio(III) hidrato, cristalino negro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391648
25 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11391648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011030.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14996-61-3
Fórmula molecular Cl3Ir
Peso molecular (g/mol) 298.57
Número MDL MFCD00149750
Clave InChI DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iridium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ir+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iridium(III) chloride hydrate
Color Negro
Forma física Crystals
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.56 (Anhydrous)
Olor Odorless
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN07L074 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha10/02/2025 Catalog Number011030.14,011030.03,011030.06
Número de loteY26K049 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2024 Catalog Number011030.03,011030.14,011030.06
Número de loteX10K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number011030.03,011030.14,011030.06
Número de loteP13K040 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/03/2024 Catalog Number011030.03,011030.14,011030.06
Número de loteN08F039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/10/2022 Catalog Number011030.03,011030.14,011034.09,011030.06
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de iridio(III) hidrato, cristalino negro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >