Learn More
Esponja de iridio, malla -100, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iridium sponge |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número UN | UN3089 |
Cantidad | 2 g |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Tamaño de malla | −100 Mesh |
Formulario | Esponja |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Esponja de iridio, malla -100, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido