Learn More
Bromuro de hierro(II), 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10649643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10649643 10 g Frasco de vidrio 10 g
10320584 50 g Frasco de vidrio 50 g
2 options
Código de producto. 10649643
Marca: Thermo Scientific Acros 388720100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-46-0 | Br2Fe | 215.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-46-0
Fórmula molecular Br2Fe
Peso molecular (g/mol) 215.65
Número MDL MFCD00016081
Clave InChI GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
SMILES [Fe++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 937°C
Nombre del producto químico o material Iron(II) bromide
Punto de fusión 684°C
Color Negro a marrón-rojo
Forma física Polvo o cristales
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal FeBr2
Índice Merck 15, 4069
Información de solubilidad Solubility in water: 1090g/L
Nombre IUPAC hierro(2+);dibromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.65
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.