Learn More
Bromuro de hierro(II), ultra seco, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312498
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11312498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014541.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Utilizado como catalizador de polimerización. Se utiliza en el tratamiento de agua, el análisis químico y en pureza ultra alta para ciertas aplicaciones de crecimiento de cristales.
Iron(II) bromide is used as a polymerization catalyst. It is used in water treatment, chemical analysis and in ultra high purity for certain crystal growth applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-46-0
Fórmula molecular Br2Fe
Peso molecular (g/mol) 215.65
Número MDL MFCD00016081
Clave InChI GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo iron dibromide, unii-ea3x054rbz, iron ii bromide, ea3x054rbz, iron 2+ dibromide, iron ion 2+ dibromide, iron ii bromide, anhydrous 5g, iron ii bromide, ultra dry metals basis, ferrous bromide, anhydrous
PubChem CID 82240
Nombre IUPAC hierro(2+);dibromuro
SMILES [Fe++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) bromide
Punto de fusión 684°C
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water,THF,methanol,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.67
Porcentaje de pureza 99.995%
Envase Envasado bajo argón
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Gravedad específica 4.636
Densidad 4.636
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) bromide anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C