Learn More
Cloruro de hierro(II), 97 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1026.0°C |
Nombre del producto químico o material | Iron(II) chloride |
Punto de fusión | 677.0°C |
Color | Marrón |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | FeCl2 |
Índice Merck | 15,407 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 644g/L |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(II) chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.