Learn More
Cloruro de hierro(II) hidrato, cristalino verde-amarillo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341829
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 g
250 g
5 Kg
Código de producto. 11341829
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012484.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Sensible al aire
It is used as a reducing agent in metallurgy, in pharmaceutical preparations, as a mordant in dyeing and in sewage treatment. Ferrous chloride has a kind of niche application. During the laboratory synthesis of iron complexes, ferrous chloride acts as a reducing flocculating agent in wastewater treatment, particularly for wastes containing chromate. It is the precursor to hydrated iron(III) oxides that are magnetic pigments. Ferrous chloride is employed as a reducing agent in many organic synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23838-02-0
Fórmula molecular Cl2Fe . x H2O
Peso molecular (g/mol) 126.75
Número MDL MFCD00149711
Clave InChI NMCUIPGRVMDVDB-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Iron dichloride, Iron protochloride
Nombre IUPAC λ²-iron(2+) dichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Fe++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) chloride hydrate
Color Verde-amarillo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and acetone. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.75 (Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(II) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .