Learn More
Cloruro de hierro(II) tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El cloruro de hierro(II) tetrahidrato se utiliza como agente reductor en metalurgia, en preparaciones farmacéuticas, como mordiente en teñido y en el tratamiento de aguas residuales. El cloruro férrico tiene una especie de aplicación nicho. Durante la síntesis en laboratorio de los complejos de hierro, el cloruro férrico actúa como agente floculante reductor en el tratamiento de aguas residuales, especialmente para los residuos que contienen cromato. Es el precursor de los óxidos de hierro(III) hidratado que son pigmentos magnéticos. El cloruro ferroso se emplea como agente reductor en muchas reacciones de síntesis orgánica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de hierro(II) tetrahidrato se utiliza como agente reductor en metalurgia, en preparaciones farmacéuticas, como mordiente en teñido y en el tratamiento de aguas residuales. El cloruro férrico tiene una especie de aplicación nicho. Durante la síntesis en laboratorio de los complejos de hierro, el cloruro férrico actúa como agente floculante reductor en el tratamiento de aguas residuales, especialmente para los residuos que contienen cromato. Es el precursor de los óxidos de hierro(III) hidratado que son pigmentos magnéticos. El cloruro férrico se emplea como agente reductor en muchas reacciones de síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes, ácidos fuertes, óxido de etileno y agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(II) chloride tetrahydrate |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula lineal | FeCl2·4H2O |
| Número UN | UN3260 |
| Índice Merck | 14,4043 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.81 (126.75 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Air sensitive; Hygroscopic |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.