Learn More
Iron(Ii) Chloride Tetrahydrate, Honeywell™
Código de producto. 15662070 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Código de producto. 15662070
Marca: Honeywell Research Chemicals 220299250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13478-10-9
Fórmula molecular Cl2FeH8O4
Peso molecular (g/mol) 198.805
Número MDL MFCD00149709
Clave InChI WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
Nombre IUPAC diclorohierro; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(Ii) Chloride Tetrahydrate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal FeCl2 · 4H2O
Número UN 3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.81g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado ReagentPlus
Presión de vapor 10mmHg (693°C)