Learn More
Iron(II) chloride tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(II) chloride tetrahydrate |
Cantidad | 250 g |
Fórmula lineal | FeCl2 · 4H2O |
Número UN | UN3260 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.81g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% (RT) |
Presión de vapor | 10 mmHg (693°C) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(II) chloride tetrahydrate
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Título del producto
Iron(II) chloride tetrahydrate, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido