Learn More
Oxalato de hierro(II) dihidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330999
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 g
25 g
500 g
Código de producto. 11330999
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010718.88
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 6047-25-2 | C2H4FeO6 | 179.89 g/mol
It is used as photographic developer for silver bromide-gelatin plates. It imparts greenish-brown tint to optical glass (sunglasses, windshields, railroad car windows), for decorative glassware, pigment for plastics, paints and lacquers. It acts as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6047-25-2
Fórmula molecular C2H4FeO6
Peso molecular (g/mol) 179.89
Número MDL MFCD00150040 MFCD00012475
Clave InChI NPLZZSLZTJVZSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo ferrous oxalate dihydrate, unii-z6x3ybu50d, z6x3ybu50d, iron ii oxalate hydrate, iron ii oxalate dihydrate, iron oxalate dihydrate, iron 2+ ; oxalate; dihydrate, iron, diaqua ethanedioato 2--kappao1,kappao2-, t-4, iron ii oxalate dihydrate 250g, iron ii oxalate dihydrate, puratronic™
PubChem CID 516788
SMILES O.O.[Fe++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) oxalate dihydrate
Punto de fusión 190°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in acetic acid.
Nombre IUPAC hierro(2+);oxalato;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.90 (143.87 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.28 g/mL