Learn More
Selenuro de hierro(II), polvo negro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Iron(II) selenide is used in electrical semiconductors. It is transformed into superconductor by a purely chemical method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron(II) selenide |
| Color | Negro |
| Forma física | Polvo de malla -40 |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.81 |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 6.9g/cm3 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(II) selenide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .