Learn More
Sulfato de hierro(II) heptahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfato de hierro(II) heptahidrato se utiliza como precursor para preparar otros compuestos de hierro como acondicionador de césped y como mordiente para teñir lana. Se utiliza activamente en la fabricación de tinta, incluida la tinta de galga de hierro. Como agente reductor, participa en la reducción de cromato en el cemento. También se utiliza en plantas industriales de tratamiento de agua para eliminar el fosfato. También se utiliza en el proceso de refinación de oro para precipitar el oro metálico. Los trabajadores de la madera utilizan soluciones acuosas de sulfato ferroso para colorear la madera de arce en un tono plateado. Se aplica en el tratamiento de la clorosis férrica, que surge debido a la deficiencia de hierro en la horticultura.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El sulfato de hierro(II) heptahidrato se utiliza como precursor para preparar otros compuestos de hierro como acondicionador de césped y como mordiente para teñir lana. Se utiliza activamente en la fabricación de tinta, incluida la tinta de galga de hierro. Como agente reductor, participa en la reducción de cromato en el cemento. También se utiliza en plantas industriales de tratamiento de agua para eliminar el fosfato. También se utiliza en el proceso de refinación de oro para precipitar el oro metálico. Los trabajadores de la madera utilizan soluciones acuosas de sulfato ferroso para colorear la madera de arce en un tono plateado. Se aplica en el tratamiento de la clorosis férrica, que surge debido a la deficiencia de hierro en la horticultura.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(II) sulfate heptahydrate |
Punto de fusión | 64°C (in -6H2O) |
Cantidad | 2500 g |
Fórmula lineal | FeSO4·7H2O |
Índice Merck | 14,4057 |
Información de solubilidad | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
Nombre IUPAC | hierro(2+);sulfato;heptahidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.02 (151.91 Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- sulfato de hierro (II), heptahidrato
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfato de hierro(II) heptahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido