Learn More
Heptahidrato de sulfato de hierro(II), 99.5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286300
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass Bottle
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-63-0
Fórmula molecular FeH14O11S
Peso molecular (g/mol) 278.01
Número MDL MFCD00149719
Clave InChI SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo heptahidrato de sulfato de hierro ii, sulfato de hierro heptahidrato, mineral de melanterita, sulfato de hierro 2+ heptahidrato, ironato, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material heptahidrato de sulfato de hierro(II)
Punto de fusión 64.0 °C
Color Azul a verde
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Índice Merck 15,4084
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 25.6 g/100 ml (20 °C). Otras solubilidades: insoluble en alcohol
Nombre IUPAC hierro(2+);sulfato;heptahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.01
Porcentaje de pureza 99.5 %
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Heptahidrato de sulfato de hierro(II), 99.5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >