Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-104.5% (manganometric), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | FeSO4 · 7H2O |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.01g/mol |
Porcentaje de pureza | 99.5 to 104.5% (manganometric) |
Grado | puriss. |
Envase | Frasco de plástico |
Presión de vapor | 14.6mmHg (25°C) |
Densidad | 1.898g/mL at 25°C |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
M3530 | Certificado de análisis | 05/04/2023 | 12354-1KG,12354-25KG,12354-4X5KG,12354-500G,12354-5KG |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Iron(II) sulfate-7-hydrate
Título del producto
Iron(II) sulfate heptahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-104.5% (manganometric), Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido