Learn More
Sulfuro de hierro(III), 99,9 %, (base de trazas metálicas), malla -100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 10582661
Marca: Thermo Scientific Acros 315870100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-37-9
Fórmula molecular FeS
Peso molecular (g/mol) 87.91
Número MDL MFCD00011013
Clave InChI GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
Nombre IUPAC sulfanilidenhierro
SMILES [S--].[Fe++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfide
Punto de fusión 1195.0°C
Nombre de nota -100 mesh
Color Negro a marrón o gris
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Fórmula lineal FeS
Índice Merck 15, 4085
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.92
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.84
Densidad 4.8400g/mL