Learn More
Sulfuro de hierro(II), téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443037
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
Código de producto. 11443037
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15569.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
Iron(II) sulfide is used as a pigment in hair dyes and ceramics, glasses and bottles, and paint, Also used in lubricants and anodes, as a hydrogen sulfide source, and to treat exhaust gases. And it is also used as resulphurizing agent in the production of carbon, alloy and stainless types of free cutting steels. It acts as an alloying agent to improve machine ability of steel castings which are used to manufacture various steel components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sulfuro de hierro(II) se utiliza como pigmento en tintes para el cabello y cerámicas, vasos y botellas, y en pintura; también se utiliza en lubricantes y ánodos, como fuente de sulfuro de hidrógeno, y para tratar los gases de escape. Y también se utiliza como agente resulfurante en la producción de carbono, aleaciones y aceros de corte libre de tipo inoxidable. Actúa como agente de aleación para mejorar la capacidad de las máquinas de las fundiciones de acero que se utilizan para fabricar varios componentes de acero.
Solubilidad
Soluble en agua (0,0062 g/l), en ácidos con evolución de sulfuro de hidrógeno. Insoluble en ácido nítrico.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de sustancias incompatibles como agentes oxidantes, ácidos, el aire, el agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-37-9
Fórmula molecular FeS
Peso molecular (g/mol) 87.91
Número MDL MFCD00011013
Clave InChI GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
PubChem CID 14828
SMILES [S--].[Fe++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(II) sulfide
Punto de fusión 1195°C
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,4058
Información de solubilidad Soluble in water(0.0062g/L ),in acids with evolution of hydrogen sulfide. Insoluble in nitric acid.
Nombre IUPAC sulfanilidenhierro
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.91
Grado Técnico
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 4.74