Learn More
Bromuro de hierro(III), +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10443545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 10443545
Marca: Thermo Scientific Acros 384470250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 10031-26-2 | Br3Fe | 295.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10031-26-2
Fórmula molecular Br3Fe
Peso molecular (g/mol) 295.56
Número MDL MFCD00016082
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) bromide
Punto de fusión 200°C
Color De beige amarillento a blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (Iodometry)
Fórmula lineal FeBr3
Índice Merck 15, 4045
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.56
Porcentaje de pureza ≥90%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.