Learn More
Bromuro de hierro(III), anhidro, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El bromuro de hierro(III) se utiliza como catalizador del ácido de Lewis en la halogenación de compuestos aromáticos. También se utiliza en la preparación de 2,5-dibromo-4-arilo-1,3-pentadieno mediante la reacción con bromohidrina homoalénica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | (decomposition) |
| CAS | 10031-26-2 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | FeBr{3} |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
Seguridad y manipulación
- Iron(III) bromide, anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Iron bromide