Learn More
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, +97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 280.0°C to 285.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Punto de fusión | 37.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.0 to 102% (Iodometry) |
| Fórmula lineal | FeCl3·6H2O |
| Fieser | 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158 |
| Índice Merck | 15,4046 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P313-Consultar a un médico.