Learn More
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El cloruro de hierro(III) hexahidrato se utiliza para preparar fosfatos de hierro orgánicamente templado. Se utiliza para el tratamiento de aguas residuales industriales, hidrometalurgia de cloruro (proceso de Silgarin para la producción de silicio), producción de agua potable, producción de precursores de cloruro de polivinilo (PVC) y metales con base de cobre en placas de circuitos impresos. Juega un papel importante en el fotograbado y la fotografía como agente de grabado. Se usa como mordiente para teñir e imprimir textiles. Resulta útil en la detección de fenoles y derivados fenólicos; ácidos gamma-hidroxibutíricos y también en la prueba de Trinder para la detección de ácidos salicílicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de hierro(III) hexahidrato se utiliza para preparar fosfatos de hierro orgánicamente templado. Se utiliza para el tratamiento de aguas residuales industriales, hidrometalurgia de cloruro (proceso de Silgarin para la producción de silicio), producción de agua potable, producción de precursores de cloruro de polivinilo (PVC) y metales con base de cobre en placas de circuitos impresos. Juega un papel importante en el fotograbado y la fotografía como agente de grabado. Se usa como mordiente para teñir e imprimir textiles. Útil en la detección de fenoles y derivados fenólicos; ácidos gamma-hidroxibutíricos y también en la prueba de Trinder para la detección de ácidos salicílicos.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, glicerol, metanol, éter y acetona. Insoluble en acetato de etilo.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, sodio, óxidos de sodio y potasio.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 280°C to 285°C |
| Nombre del producto químico o material | Iron(III) chloride hexahydrate |
| Punto de fusión | 37°C |
| pH | 1.8 |
| Cantidad | 10,000 g |
| Fórmula lineal | FeCl3·6H2O |
| Número UN | UN3260 |
| Índice Merck | 14,4019 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol,glycerol,methanol,ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.30 (162.21 Anhydrous) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.