Learn More
Iron(III) Chloride Hexahydrate, ≥98%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number 15687860
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
10025-77-1
Cl3FeH12O6
270.29
MFCD00149712
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
iron(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
10025-77-1
Cl3FeH12O6
270.29
MFCD00149712
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
iron(3+) hexahydrate trichloride
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Reagent Grade, chunks,≥98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 280°C to 285°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 37°C
Color Brown
pH 1.8 (at 10.00g/L 25°C)
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal FeCl3 · 6H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.3g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Olor Weak
Envase Poly bottle
Presión de vapor 1mmHg (194°C)
Densidad 2.8g/cu.cm at 20°C