Learn More
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 280.0°C to 285.0°C |
Nombre del producto químico o material | Iron(III) chloride hexahydrate |
Punto de fusión | 37.0°C |
Color | Amarillo a marrón |
Forma física | Masas |
Cantidad | 2.5 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Iodometry) |
Fórmula lineal | FeCl3·6H2O |
Fieser | 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158 |
Índice Merck | 15,4046 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0466762 | Certificado de análisis | 09/10/2024 | 125030025,125030250,125030010,125030050 |
A0451858 | Certificado de análisis | 06/05/2024 | 125030025,125030250,125030010,125030050 |
A0446238 | Certificado de análisis | 17/04/2024 | 125030025,125030250,125030010,125030050 |
A0460685 | Certificado de análisis | 28/02/2024 | 125030025,125030250,125030010,125030050 |
A0450174 | Certificado de análisis | 14/09/2023 | 125030025,125030250,125030010,125030050 |
Seguridad y manipulación
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.