Learn More
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
5 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11974181 25 kg Tambor de fibra 25 Kg
10573091 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11954181 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
11964181 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
4 options
Código de producto. 11974181
Marca: Thermo Scientific Acros 125030250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric chloride hexahydrate
Nombre IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 280.0°C to 285.0°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 37.0°C
Color Amarillo a marrón
Forma física Masas
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Índice Merck 15,4046
Información de solubilidad Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Tambor de fibra