Learn More
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, ACS, 97,0 a 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Iron(III) chloride hexahydrate is used to prepare organically templated iron phosphates. It is used for sewerage treatment of industrial wastes, chloride hydrometallurgy (Silgarin process for the production of silicon), drinking water production, production of precursors for polyvinyl chloride (PVC) and copper-based metals in printed circuit boards. It plays an important role in photoengraving and photography as an etching agent. It is useful as a mordant in dyeing and printing textiles. It is useful in the detection of phenols and phenolic derivatives; gamma-hydroxybutyric acids and also in the Trinder spot test for detecting salicylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Se utiliza para preparar fosfatos de hierro con templados orgánicamente
- Se utiliza para el tratamiento de aguas residuales industriales, proceso de hidrometalurgia de cloruro (Silgarin) para la producción de silicio, producción de agua potable, producción de precursores de cloruro de polivinilo (PVC) y metales con base de cobre en placas de circuitos impresos
- Juega un papel importante en el fotograbado y la fotografía como agente de grabado
- Se usa como mordiente para teñir e imprimir textiles.
- También se usa en la detección de fenoles y derivados de fenol; ácidos gamma-hidroxibutíricos, en la prueba de puntos de Trinder para la detección de ácidos salicílicos
Especificaciones
Punto de ebullición | 280°C to 285°C |
Nombre del producto químico o material | Iron(III) Chloride Hexahydrate |
Punto de fusión | 37°C |
Color | Marrón-amarillo |
Forma física | Masas |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.0 to 102.0% |
Número UN | UN3260 |
Información de solubilidad | Freely soluble in water, alcohol, ether, acetone.Soluble in water, alcohol, glycerol, methanol, ether and acetone. Insoluble in ethyl acetate. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.30 (162.21 Anhydrous) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Iron(III) chloride hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only