Learn More
Cloruro de hierro(III), hexahidrato, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 11492664 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
Código de producto. 11492664
Marca: Fisher Chemical I/1020/65
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 280°C
Punto de fusión 37°C
Color Amarillo
pH 2
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29g/mol
Envase Frasco de vidrio ámbar
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P313-Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Iron (III) chloridehexahydrate, Iron(III) chloride