Learn More
Nitrato de hierro(III), nonahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Descripción
Nitrato de hierro(III) nonahidrato, certificado AR para análisis
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 47°C |
Color | Morado |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Nombre IUPAC | hierro(3+); trinitrato; nonahidrato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 404g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Atención
- Sólido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Nitrato de hierro(III), nonahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido