Learn More
Óxido de hierro(III), cosmético, Thermo Scientific Chemicals, NanoArc™
Código de producto. 15422067
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 15422067
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044895.14
Solicitar formato a granel o personalizado
El óxido de hierro cosmético de Nanoarc es un material color caoba que ofrece cualidades cosméticas únicas. El tamaño de partículas pequeñas da como resultado un fuerte desarrollo de color con un carácter altamente translúcido, para un aspecto brillante único
NanoArc cosmetic iron oxide is an auburn material offering unique cosmetic qualities. The small particle size results in a strong color development combined with high translucency for a unique glowing look.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
S.A. 30-60 m2/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1309-37-1
Fórmula molecular Fe2O3
Peso molecular (g/mol) 159.69
Número MDL MFCD00011008
Clave InChI JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC trioxodihierro
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) oxide, cosmetic
Punto de fusión 1565°C
Nombre de nota Sold in collaboration with Nanophase Technologies Corporation
Color Rojo a marrón
Forma física Polvo APS de 20-40 nm,S.A. de 30 a 60 m
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.69
Olor Odorless
Aspecto Red-brown powder
Densidad 5.24