Learn More
Fosfato de hierro(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11307398
Fosfato de hierro(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307398
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Código de producto. 11307398
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031106.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Poly(methyl methacrylate) is used in the lenses of exterior lights of automobile and automotive components such as badges, steering wheel, tachometer covers, warning triangles and fascia panels. It is in the form of sheets used in shatter resistant panels for building windows, skylights, bullet proof security barriers, bathtubs, LCD screens, furniture and many other applications. It is used as the matrix in laser dye-doped organic solid-state gain media for tunable solid state dye lasers. Further, it is used as a shield to stop beta radiation emitted from radioisotopes, as dosimeter devices during the gamma irradiation process and as a dispersant for ceramic powders to stabilize colloidal suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51833-68-2
Fórmula molecular FeH2O5P
Peso molecular (g/mol) 168.83
Número MDL MFCD00016096
Clave InChI RQKNQWUJROKKEQ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo ferric phosphate hydrate, iron iii phosphate hydrate, ferric orthophosphate hydrate, ccris 8095, acmc-20akpj, fe.po4.h2o, ksc497s7j, iron 3+ hydrate phosphate, iron 3+ ion hydrate phosphate, phosphoric acid, iron 3 salt 1:1 , hydrate
PubChem CID 21410239
SMILES O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) phosphate hydrate
Nombre de nota hydrate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC hierro(3+);fosfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.82 (Anhydrous)
Aspecto Off-white powder
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) phosphate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Fosfato de hierro(III) hidrato, Thermo Scientific Chemicals >