Learn More
Sulfato de hierro(III) hidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317648
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
Código de producto. 11317648
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033316.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15244-10-7 | Fe2H2O13S3 | 417.87 g/mol
Iron(III) sulfate is also used in pigments, pickling baths for aluminum and steel. It acts as a mordant in dyeing, as a coagulant for industrial wastes. In the medical field, it is used as an astringent and styptic. It is involved in the preparation of aromatic esters from the corresponding acids and alcohols. Further, it is employed in the oxidation of pyrite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15244-10-7
Fórmula molecular Fe2H2O13S3
Peso molecular (g/mol) 417.87
Número MDL MFCD00011007
Clave InChI VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron(III) sulfate hydrate
Color Gris-blanco
Forma física Granulado/polvo
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in waterSoluble in water. Sparingly soluble in alcohol.
Nombre IUPAC hierro(3+);trisulfato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.87 (Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Grayish-white powder or granules
Densidad 2.0-2.1
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) sulfate hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .