Learn More
Polvo de hierro y níquel, mayor que 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4781944
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
15466165 25 g 25 g
11314207 100 g 100 g
11324207 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 15466165
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036683.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Ni:Fe; 50:50 wt%
Iron Nickel powder is used as an low expansion alloy for precision instruments, measuring tapes and weights
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron Nickel powder
Color Plata a gris
Aspecto Silver gray powder
Cantidad 25 g
Tamaño de malla -325 Mesh
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.5% (metals basis)
Formulario Polvo
Fórmula molecular Ni:Fe; 50:50 wt%
Número MDL MFCD01741928
Información de solubilidad Insoluble in water.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron Nickel powder
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nickel, Iron