Learn More
Nitruro de hierro, Thermo Scientific Chemicals
210.00€ - 747.00€
CAS | 37245-77-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Fe6H2N2-2 |
Peso molecular (g/mol) | 365.1 |
Número MDL | MFCD00134717 |
Clave InChI | ILMFDGFXPJCFQW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | iron nitride,-325 mesh powder, 1-aza-2,3,4-triferracyclobutan-1-yliron; diferrioamine |
PubChem CID | 56843031 |
Nombre IUPAC | azanida;azanidilidenohierro;hierro |
SMILES | [NH2-].[N-]=[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11399209
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088198.14 |
25 g |
210.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11309219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
088198.22 |
100 g |
747.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Iron nitride is used in the synthesis of ammonia and carbon nanofibers. It is involved in the creation of ferrofluids, a liquid rocket fuel. It finds applications in making the strongest naturally magnetic material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
37245-77-5 | |
365.1 | |
ILMFDGFXPJCFQW-UHFFFAOYSA-N | |
56843031 | |
[NH2-].[N-]=[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe] |
Fe6H2N2-2 | |
MFCD00134717 | |
iron nitride,-325 mesh powder, 1-aza-2,3,4-triferracyclobutan-1-yliron; diferrioamine | |
azanida;azanidilidenohierro;hierro |
Especificaciones
Iron nitride | |
Gris | |
Fe6H2N2-2 | |
iron nitride,-325 mesh powder, 1-aza-2,3,4-triferracyclobutan-1-yliron; diferrioamine | |
ILMFDGFXPJCFQW-UHFFFAOYSA-N | |
azanida;azanidilidenohierro;hierro | |
56843031 | |
Gray powder |
37245-77-5 | |
Polvo de malla -325 | |
MFCD00134717 | |
Insoluble in water. | |
[NH2-].[N-]=[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe].[Fe] | |
365.1 | |
Odorless |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only