Learn More
Polvo de hierro, malla -200, 99+ % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11356637
Polvo de hierro, malla -200, 99+ % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356637
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Código de producto. 11356637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000737.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-89-6
Fórmula molecular Fe
Peso molecular (g/mol) 55.85
Número MDL MFCD00010999
Clave InChI XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Nombre IUPAC hierro
SMILES [Fe]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Iron powder
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 55.847
Porcentaje de pureza ≥99%
Tamaño de malla −200 Mesh
Formulario Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM24L037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number000737.A1,000737.30
Número de loteZ05K011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Catalog Number000737.A1,000737.30
Número de loteZ27I014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/01/2023 Catalog Number000737.A1,000737.30
Número de loteZ13H028 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number000737.A1,000737.30
Número de loteM19I041 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number000737.A1,000737.30
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de hierro, malla -200, 99+ % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >