Learn More
Solución metálica estándar de hierro 1000 ppm, para ICP, solución HNO3 1 M, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Envase:
Frasco de plástico de HDPE
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 1 |
CAS | 10421-48-4 |
Fórmula molecular | FeN3O9 |
Número MDL | 11003 |
Cantidad | 500 mL |
Sinónimo | ferric nitrate, iron trinitrate, nitric acid, iron 3+ salt, unii-n8h8402xob, iron nitrate fe no3 3, iron iii nitrate, anhydrous, hsdb 451, iron 3+ trinitrate, nitric acid, iron 3+ salt 3:1 |
Clave InChI | VCJMYUPGQJHHFU-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Fe+3] |
Nombre IUPAC | hierro(3+);trinitrato |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS05_Corrosive.png)
Nombre del producto
- Iron solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, Ferricnitrate