Learn More
Hach Lange™ Prueba en cubetas para trazas de hierro
Marca: Hach Lange™ LCK521
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Información de órdenes
dimRange
Especificaciones
20 | |
De 2 °C a 8 °C | |
Prueba en cubetas para trazas de hierro |
de 0,01 a 1 mg/l de Fe | |
1,10-fenantrolina |