Learn More
Alambre de hierro, >99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iron |
| Color | Gris |
| Aspecto | Gray wire |
| Densidad | 7.87g/cm3 at 20°C |
| Cantidad | 50 m |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% (Metals basis) |
| Formulario | Alambre, ≈25 g/m |