Learn More
Bochem™ Cepillo de alambre de hierro
Fabricado con alambre de hierro cincado. El cepillo de alambre de hierro Bochem™ se puede utilizar con matraces y tubos de ensayo.
5.70€ - 19.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Cepillo |
---|---|
Material | Alambre de hierro |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro de la cerda (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro de la cerda (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10555221
|
Bochem™
12300 |
1000 mm | 30 mm | Para tubos |
5.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10585411
|
Bochem™
12312 |
260 mm | 30 mm | Para tubos de ensayo |
7.85€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
10020821
|
Bochem™
12322 |
550 mm | 80 mm | Para matraces |
19.80€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10192741
|
Bochem™
12321 |
480 mm | 63 mm | Para matraces |
10.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||
Descripción
- Alambre de hierro, cincado
- Cerdas naturales
- Se utiliza con matraces y tubos de ensayo
- Para limpiar matraces y frascos
Especificaciones
Cepillo | |
Alambre de hierro | |
1 unidad |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bochem™ Cepillo de alambre de hierro