Learn More
Micronova™ Bolsas para materiales peligrosos
Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Rojo
Capacidad (métrico):
61 L
61 L
113,5 L
Esterilidad:
Estéril
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Descripción
Las bolsas para materiales peligrosos Micronova están fabricadas con polietileno, rojo o amarillo, de baja densidad y cumplen con la FDA, y pueden usarse con los soportes Micronova BinLiner de la serie BLSSH.Las bolsas para riesgos biológicos están diseñadas para el almacenamiento y eliminación de residuos biomédicos y las bolsas para materiales peligrosos están diseñadas para la separación y eliminación de residuos peligrosos
- Bolsas para materiales peligrosos de polietileno de baja densidad
- Bolsas rojas o amarillas para riesgos biológicos y materiales peligrosos
- Las bolsas para riesgos biológicos están claramente marcadas con un símbolo de peligro biológico en tinta negra
- Las bolsas para materiales peligrosos están etiquetadas para la separación de residuos en los EE. UU
- Los revestimientos 32YE son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-1515
- Los revestimientos 24YE y 25RE son aptos para el soporte BinLiner BLSSH-168
- Las bolsas más pequeñas con fondo de estrella son ideales para envases redondos
- Las bolsas más grandes cuentan con sellado plano
- Buena compatibilidad con los limpiadores más comunes
- Los revestimientos estériles irradiados con rayos gamma son aptos para áreas asépticas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 113,5 L |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad y Certificado de procesamiento de radiación |
| Descripción | Cinco revestimientos plegados por bolsa doble |
| Diámetro exterior (métrico) | 51,8 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 20,4 in |
| Capacidad (imperial) | 30 gal |
| Color | Amarillo |
| Desechables | Single-use |
| Altura (métrico) | 91,4 cm |
| Longitud (métrico) | 81,3 cm |
| Mostrar más |