Learn More
Micronova™ Marcadores de punta fina irradiados Sharpie
Un marcador permanente irradiado de punta fina con tinta no tóxica resistente a la decoloración y al agua, de secado rápido, para su uso en entornos asépticos. Disponibles con tapa o retráctil.
Marca: Micronova™ PEN-20IR
64.51 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Tinta resistente al agua y al borrado
El marcador de punta fina irradiado Sharpie de Micronova es el marcador permanente original estándar de la industria. Este marcador para salas limpias marca permanentemente en la mayoría de las superficies con tinta a base de alcohol, no tóxica y de secado rápido, resistente a la decoloración y al agua para ampliar aún más los usos en múltiples proyectos.
- Marcador Sharpie de punta fina
- Marca permanentemente en la mayoría de las superficies
- Escribe en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico o material de laboratorio desechable
- Tinta no tóxica, permanente, de secado rápido, a base de alcohol
- Permanentes y resistentes al agua
- Disponible con tapa o retráctil, con tinta roja, azul o negra
- Radiación gamma para ISO 5 aséptica y otras áreas de producción limpias
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Negro | |
HDPE | |
0.5 in. | |
6 in | |
0.5 in. | |
No esterilizable en autoclave | |
0.5 in. | |
No | |
Tapón | |
Marcador para salas limpias | |
8 x 8 x 8 in. | |
Punta fina de 1,0 mm |
No | |
Negro | |
6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm) | |
1.27 cm | |
15,2 cm | |
1.27 cm | |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation Processing; Certificate of Conformance | |
1.27 cm | |
Escribe en la mayoría de superficies con secado rápido | |
Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja) | |
Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja) | |
Estéril |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
048269-000 | Certificado de calidad | 18/03/2025 | PEN-20IR |
048123-000 | Certificado de calidad | 07/03/2025 | PEN-20IR |
046953-000 | Certificado de calidad | 10/02/2025 | PEN-20IR |
046633-000 | Certificado de calidad | 12/12/2024 | PEN-20IR |
046465-000 | Certificado de análisis | 09/12/2024 | PEN-20IR |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
29Hours
16Minutes
50Seconds
13New Offer Ahorre hasta un 92%