Learn More
Micronova™ Marcadores de punta fina irradiados Sharpie
Código de producto. 13197726 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Rojo
Longitud (imperial):
6 in
7 in
Envase:
Doble bolsa individual, 12 por bolsa exterior (paquete de cajas)
Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja)
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. 13197726
Marca: Micronova™ PEN26IR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un marcador permanente irradiado de punta fina con tinta no tóxica resistente a la decoloración y al agua, de secado rápido, para su uso en entornos asépticos. Disponibles con tapa o retráctil.
Tinta resistente al agua y al borrado
El marcador de punta fina irradiado Sharpie de Micronova es el marcador permanente original estándar de la industria. Este marcador para salas limpias marca permanentemente en la mayoría de las superficies con tinta a base de alcohol, no tóxica y de secado rápido, resistente a la decoloración y al agua para ampliar aún más los usos en múltiples proyectos.
  • Marcador Sharpie de punta fina
  • Marca permanentemente en la mayoría de las superficies
  • Escribe en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico o material de laboratorio desechable
  • Tinta no tóxica, permanente, de secado rápido, a base de alcohol
  • Permanentes y resistentes al agua
  • Disponible con tapa o retráctil, con tinta roja, azul o negra
  • Radiación gamma para ISO 5 aséptica y otras áreas de producción limpias
Especificaciones
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Azul
Material de recubrimiento HDPE
Descripción Marcador permanente retráctil de punta fina
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7 in. x 0.5 x 0.5 (17.8 x 1.27 x 1.27 cm)
Longitud (imperial) 7 in
Longitud (métrico) 17,8 cm
Anchura (imperial) 0.5 in.
Anchura (métrico) 1.27 cm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Adecuado para áreas de producción limpias ISO 5
Diámetro exterior (imperial) 0.5 in.
Diámetro exterior (métrico) 1.27 cm
Desechables No
Para utilizar con (aplicación) Documentación y etiquetado para salas limpias y entornos asépticos
Envase Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja)
Tipo de producto Marcador
Cantidad Envasados individualmente, 4 por bolsa doble, 12 por cada tres bolsas (caja)
Tamaño 8 x 8 x 8 in.
Esterilidad Estéril
Estilo de punta Punta fina de 1,0 mm