Descripción
El rotulador ultra fino Sharpie irradiado de Micronova es el rotulador original permanente estándar del sector con punta ultra fina. Este marcador para salas limpias marca permanentemente en la mayoría de las superficies con tinta a base de alcohol, no tóxica y de secado rápido, resistente a la decoloración y al agua para ampliar aún más los usos en múltiples proyectos.
- Rotulador con punta ultra fina Sharpie con tapón
- Marca permanentemente en la mayoría de las superficies
- Escribe en superficies frías o húmedas, bolsas de plástico o material de laboratorio desechable
- Tinta no tóxica, permanente, de secado rápido, a base de alcohol
- Radiación gamma para áreas asépticas de nivel ISO 5 y otras áreas de producción limpias
- Permanentes y resistentes al agua
- Tintas disponibles en rojo, azul o negro
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Con renglones | No |
| Color | Negro |
| Color de la cubierta | Negro |
| Material de recubrimiento | HDPE |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6 x 0.5 x 0.5 in. (15.24 x 1.27 x 1.27 cm) |
| Longitud (imperial) | 6 in |
| Longitud (métrico) | 15.24 cm |
| Anchura (imperial) | 0.5 in. |
| Anchura (métrico) | 1.27 cm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.