Learn More
Micronova™ Cintas para sala limpia de vinilo con radiación CR100IR™
Se utiliza para la preparación de medios, la creación de lotes, la codificación por colores y el envasado
292.74€ - 1445.00€
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12833582
|
Micronova™
CR100-1LBIR |
Azul claro | 33 m x 25,4 mm |
940.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17808359
|
Micronova™
CR10034TRIRM |
Transparent | 33 m x 19.05 mm (36 yd. x 0.75 in.) |
320.01€
paquete de 16 |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17103915
|
Micronova™
CR100-12WHIRM |
White | 33 m x 12.7 mm (36 yd. x 0.5 in.) |
645.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12743376
|
Micronova™
CR100-34WHIR |
Blanco | 33 m x 19,05 mm |
1445.00€
paquete de 48 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12853542
|
Micronova™
CR100-1WHIR |
Blanco | 33 m x 25,4 mm |
1150.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12883542
|
Micronova™
CR100-2WHIR |
Blanco | 33 m x 50,8 mm |
850.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15388690
|
Micronova™
CR10034TRIRS |
Transparente | 33 m x 19 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Se utiliza para la preparación de medios, la creación de lotes, la codificación por colores y el envasado
- Cinta de vinilo irradiada, sensible a la presión y ultraprocesada que limita los recuentos de partículas y de carga biológica en aplicaciones de gran importancia y de procesamiento aséptico
- Procesada en salas limpias ISO Clase 4 (Clase 10)
- Con embolsado doble y enrollada en un núcleo de plástico
- Longitud del rollo: 33 m (36 yd)