Learn More
ISA Solution -Silver, WTW™
Click to view available options
Cantidad:
1 Pk.
Especificaciones
Concentración | Mixture Consisting of Water, Sodium Sulfite |
Cantidad | 1 Pk. |
Color | Colorless |
Olor | Odorless |
Densidad | 1.07g/cm3 |
pH | 6.25 |
Punto de ebullición | 100°C |
Forma física | Fluid |